Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760808.40
Code produit. 12438547
  • 923.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Octadécyle et propylphényle
Octadécyle et propylphényle
1 ml/min
Interactions p-p
8700 psi (600 bars)
Sphérique
1 à 10
0,9 ml/g
Acétonitrile / eau
60°C
C18 et propylphényl (Sphinx RP)
15 %
Oui
Acier inoxydable
Colonne analytique
4 mm
Pour les antibiotiques quinolones, les sulfonamides, les xanthines, les applications de séparation des composés aromatiques substitués
250 mm
Acétonitrile / eau
3 μm
110 Å
1 de chaque
340 m²/g
L1/L11
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Colonne EC