Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760805.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyle et propylphényle | |
Octadécyle et propylphényle | |
1 ml/min | |
Interactions p-p | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
L1/L11 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Pour les antibiotiques quinolones, les sulfonamides, les xanthines, les applications de séparation des composés aromatiques substitués | |
150 mm | |
Sphérique | |
1 à 10 | |
0,9 ml/g | |
340 m²/g | |
C18 et propylphényl (Sphinx RP) | |
15% | |
Oui | |
Acier inoxydable |