Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™Sphinx RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
703.00€ - 800.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Réticulation | Octadécyle et propylphényle |
À utiliser avec | Pour LC/MS et HPLC |
Forme des particules | Sphérique |
Granulométrie | 1,8 μm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12894551
|
Macherey-Nagel™
760823.20 |
100 mm | 2 mm |
800.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12675989
|
Macherey-Nagel™
760824.20 |
150 mm | 2 mm |
800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478547
|
Macherey-Nagel™
760821.20 |
250 mm | 2 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418557
|
Macherey-Nagel™
760822.20 |
50 mm | 2 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12685989
|
Macherey-Nagel™
760825.20 |
75 mm | 2 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488547
|
Macherey-Nagel™
760821.30 |
30 mm | 3 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428557
|
Macherey-Nagel™
760822.30 |
50 mm | 3 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448557
|
Macherey-Nagel™
760822.46 |
50 mm | 4,6 mm |
764.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408557
|
Macherey-Nagel™
760821.46 |
30 mm | 4,6 mm |
764.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498547
|
Macherey-Nagel™
760821.40 |
30 mm | 4 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438557
|
Macherey-Nagel™
760822.40 |
50 mm | 4 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Colonne analytique | |
Pour LC/MS et HPLC | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 et propylphényl (Sphinx RP) | |
15 % | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC, LC/MS |
Octadécyle et propylphényle | |
Sphérique | |
1 à 10 | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
L1/L11 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |