Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP EC
Code produit. 12665989 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12665989
Marque: Macherey-Nagel™ 760815.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyle et phényle
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Type de fonctionnalité / d’interaction Interactions p-p
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 75 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 10
Porosité 110 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1/L11
Phase stationnaire C18 et propylphényl (Sphinx RP)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 15 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC analytique