Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP EC
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760803.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Octadécyle et phényle | |
HPLC | |
Oui | |
8700 psi (600 bars) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 et propylphényl (Sphinx RP) | |
15 % | |
Oui | |
Colonne EC analytique |
Colonne analytique | |
4 mm | |
Interactions p-p | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 10 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1/L11 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |