Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP EC
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760801.40
Code produit. 12418527
  • 646.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
Octadécyle et phényle
HPLC
Oui
8700 psi (600 bars)
5 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 et propylphényl (Sphinx RP)
15 %
Oui
Colonne EC analytique
Colonne analytique
4 mm
Interactions p-p
125 mm
Acétonitrile / eau
1 à 10
1 de chaque
340 m²/g
L1/L11
Silice
Phase inverse
Phase inverse