Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleodur™ Phényl / Hexyl en phase inverse, 3 μm, 2 mm x 50 mm
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Phényl-Hexyl |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Phényl-Hexyl |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| À utiliser avec | Pour les applications de composés aromatiques et non saturés, composés polaires comme les produits pharmaceutiques, les antibiotiques |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
| Hydrophobicité | Oui |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Afficher plus |