Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HILIC NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm
Idéale pour les applications HPLC analytiques avec des composés hydrophiles. Colonne HILIC Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm Colonne standard EC avec une phase de silice de haute pureté. Les colonnes sont disponibles en différents diamètres et longueurs.
Marque: Macherey-Nagel™ 760530.20
Description
Ce produit convient aux applications de chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC). Il présente une phase de silice modifiée à l’acide sulfonique/ammonium très pure avec un éluant acétonitrile-eau 80:20. Ces colonnes EC standard ont une granulométrie de 3 μm et sont utilisées dans la HPLC analytique.
- Idéale pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires
- Convient aux applications analytiques et préparatives
- Période de conditionnement de colonne très courte
- Utilisée avec des composés hydrophiles tels que : acides et bases polaires organiques, composés naturels polaires, nucléosides, oligonucléotides, acides aminés, peptides, vitamines hydrosolubles
Spécification
Ammonium / acide sulfonique | |
Ammonium / acide sulfonique | |
0,15 ml/min | |
Hydrophobe | |
250 mm | |
80:20 acétonitrile/eau | |
3 μm | |
110 Å | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
Silice modifiée à l’ammonium/acide sulfonique | |
7 % | |
No | |
Acier inoxydable |
Colonne analytique | |
2 mm | |
Pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires | |
Oui | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8,5 | |
0,9 ml/g | |
80:20 acétonitrile/eau | |
60°C | |
Silice | |
HILIC | |
HILIC | |
Colonne EC |