Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC HILIC Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : HILIC
Marque:  Macherey-Nagel™
Code produit. 12728852
  • 703.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Colonne analytique
2 mm
Interaction hydrophile
30 mm
Sphérique
2 à 8,5
1 de chaque
340 m²/g
Silice modifiée à l’ammonium/acide sulfonique
7 %
No
Acier inoxydable
Chromatographie d’interaction hydrophile, analytique, préparative, LC/MS
Ammonium acide sulfonique
Pour la chromatographie d’interaction hydrophile
Oui
13050 psi (900 bar)
1,8 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
Silice
HILIC
HILIC
Colonne EC