Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC HILIC Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : HILIC
Marque: Macherey-Nagel™ 760550.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Ammonium | |
1 ml/min | |
Hydrophile | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8,5 | |
HILIC | |
60°C | |
Silice | |
HILIC | |
HILIC | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Pour HPLC, GC, CCM, SPE | |
250 mm | |
80:20 Acétonitrile / eau | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
Acide sulfonique | |
7 % | |
No | |
Acier inoxydable | |
HPLC analytique |