Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC à gravité Nucleodur™ C8
Marque:  Macherey-Nagel™ 761754.40
Code produit. 12458587
  • 225.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
11%
8 mm
Pré-colonnes CC
NUCLEODUR™ C8 Gravity
Acétonitrile/eau
Octyl
Idéal pour la mise au point de méthodes
Sphérique
Oui
5 μm
110Å
4 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC
Non
L7