Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC VP C8 ec Nucleodur™
Marque:  Macherey-Nagel™ 762092.80
Code produit. 12439916
  • 307.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
10,5%
10 mm
Pré-colonne VP
NUCLEODUR™ C8 ec
Acétonitrile/eau
Octyl
Intensification de la HPLC préparative
Sphérique
L7
1 - 9
110Å
8 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC