Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC VP C18 Pyramid Nucleodur™
Marque:  Macherey-Nagel™ 762291.80
Code produit. 12409936
  • 307.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
14%
10 mm
Pré-colonne VP
NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Acétonitrile/eau
Octadécyl
LC/MS en raison de faibles caractéristiques de bleeding
Sphérique
Oui
1 - 9
110Å
8 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC
Oui
L1