Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 14 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760259.46
Code produit. 12708732
  • 764.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Octadécyl
Octadécyl
1 ml/min
75 mm
Acétonitrile / eau
3 μm
110 Å
1 de chaque
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Colonne EC
Colonne analytique
4,6 mm
Pour la séparation analytique et préparative des applications de composés polaires et mipolaires
8700 psi (600 bars)
Sphérique
1 à 9
0,9 ml/g
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Pyramid
14 %
Oui
Acier inoxydable
HPLC analytique