Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 14 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760263.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
1 ml/min | |
50 mm | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
110 Å | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Pour la séparation analytique et préparative des applications de composés polaires et mipolaires | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
1 à 9 | |
0,9 ml/g | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 Pyramid | |
14 % | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC analytique |