Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC analytique HPLC Nucleodur ™ C18 Isis
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 20 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Sélectivité stérique
Marque: Macherey-Nagel™ 760410.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Octadécyle polymérique | |
HPLC | |
8700 psi (600 bars) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 Isis | |
20 % | |
Oui | |
Colonne EC analytique |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
50 mm | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 10 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Sélectivité stérique | |
Phase inverse |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC analytique HPLC Nucleodur ™ C18 Isis > Diamètre intérieur : 4,6mm ; Longueur : 50 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu