Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC analytique HPLC Nucleodur ™ C18 Isis
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 20 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Sélectivité stérique
Marque:  Macherey-Nagel™ 760414.20
Code produit. 12448457
  • 744.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
Octadécyle polymérique
HPLC
8700 psi (600 bars)
5 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Isis
20 %
Oui
Colonne EC analytique
Colonne analytique
2 mm
250 mm
Acétonitrile / eau
1 à 10
1 de chaque
340 m²/g
L1
Silice
Sélectivité stérique
Phase inverse