Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC à gravité NUCLEODUR™ C18, granulométrie de 1,8 μm
Idéal pour la séparation HPLC ultra-rapide des cétones. Colonne HPLC à gravité Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18, granulométrie de 1,8 μm – Colonnes EC analytiques avec phase de silice de haute pureté pour HPLC. Les colonnes sont disponibles en différents diamètres et longueurs.
Marque: Macherey-Nagel™ 760079.20
Description
Ces colonnes conviennent aux séparations analytiques sophistiquées globales, y compris la séparation HPLC ultra-rapide des cétones. Les classes de composés séparés comprennent : les produits pharmaceutiques (p. ex., les analgésiques, les médicaments anti-inflammatoires, les antidépresseurs), les herbicides, les produits phytopharmaceutiques et les immunosuppresseurs.
- Convient aux LC/MS et HPLC à pH extrêmes
- Désactivation de base supérieure
- Modification de l'octadécyle haute densité
- Idéal pour la mise au point de méthodes
Spécification
Colonne analytique | |
2 mm | |
Non | |
11600 psi (800 bars) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 Gravité | |
18 % | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC, LC/MS |
Octadécyl | |
Pour LC/MS et HPLC | |
50 mm | |
Sphérique | |
1 à 11 | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |