Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC à gravité NUCLEODUR™ C18, granulométrie de 1,8 μm
Idéal pour la séparation HPLC ultra-rapide des cétones. Colonne HPLC à gravité Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18, granulométrie de 1,8 μm – Colonnes EC analytiques avec phase de silice de haute pureté pour HPLC. Les colonnes sont disponibles en différents diamètres et longueurs.
Marque:  Macherey-Nagel™ 760079.30
Code produit. 10379207
  • 703.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces colonnes conviennent aux séparations analytiques sophistiquées globales, y compris la séparation HPLC ultra-rapide des cétones. Les classes de composés séparés comprennent : les produits pharmaceutiques (p. ex., les analgésiques, les médicaments anti-inflammatoires, les antidépresseurs), les herbicides, les produits phytopharmaceutiques et les immunosuppresseurs.
  • Convient aux LC/MS et HPLC à pH extrêmes
  • Désactivation de base supérieure
  • Modification de l'octadécyle haute densité
  • Idéal pour la mise au point de méthodes
Spécification
Spécification
Colonne analytique
3 mm
Non
11600 psi (800 bars)
1,8 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Gravité
18 %
Oui
Acier inoxydable
HPLC, LC/MS
Octadécyl
Pour LC/MS et HPLC
50 mm
Sphérique
1 à 11
1/boîte
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Colonne EC