Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC C18 Gravity en phase inverse Nucleodur™, 3 μm, 2 mm x 50 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 18 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760080.20
Code produit. 12438347
  • 703.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces colonnes conviennent aux séparations analytiques sophistiquées globales, y compris la séparation HPLC ultra-rapide des cétones. Les classes de composés séparés comprennent : les produits pharmaceutiques (p. ex., les analgésiques, les médicaments anti-inflammatoires, les antidépresseurs), les herbicides, les produits phytopharmaceutiques et les immunosuppresseurs.
  • Convient aux LC/MS et HPLC à pH extrêmes
  • Désactivation de base supérieure
  • Modification de l'octadécyle haute densité
  • Idéal pour la mise au point de méthodes
Spécification
Spécification
Octadécyl
Octadécyl
1 ml/min
Hydrophobe
50 mm
Acétonitrile / eau
3 μm
110 Å
1/boîte
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Colonne EC
Colonne analytique
2 mm
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE
Oui
11600 psi (800 bars)
Sphérique
1 à 11
0,9 ml/g
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Gravité
18 %