Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC à gravité Nucleodur™ C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 761124.40
Code produit. 12448567
  • 225.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
18 %
3 μm
110Å
4 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC
Oui
1 à 11
8 mm
Pré-colonnes CC
NUCLEODUR™ C18 Gravity
Acétonitrile/eau
Octadécyl
Séparations de produits pharmaceutiques, acides aminés dérivés, médicaments
Sphérique
L1