Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC analytique Nucleodur™ 100-5 CN
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
Brand:  Macherey-Nagel™ 760150.40
 View more versions of this product
Product Code. 12408377
  • 464.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Silice
Cyano
HPLC
8700 psi (600 bars)
5 μm
110 Å
n-heptane
60°C
Cyano (CN)
7 %
Oui
Colonne EC analytique
Colonne analytique
4 mm
250 mm
n-heptane
1 à 8
1/boîte
340 m²/g
L10
Silice
Mode mixte
Phase normale et inverse
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers