Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne EC HPLC Nucleodur™ 100-5 C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760700.40
Code produit. 12408477
  • 275.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
octyle
1 ml/min
50 mm
Acétonitrile/eau
5 μm
110 Å
340 m²/g
L7
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Colonne EC
Colonne analytique
4 mm
Pour HPLC, GC, CCM, SPE
8700 psi (600 bars)
Sphérique
1 à 9
C8
60°C
C8
10,50%
Oui
Acier inoxydable
HPLC analytique