Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne EC HPLC Nucleodur™ 100-5 C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760703.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
octyle | |
1 ml/min | |
250 mm | |
Acétonitrile/eau | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Pour HPLC, GC, CCM, SPE | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
1 à 9 | |
C8 | |
60°C | |
C8 | |
10,50% | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC analytique |