Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ 100-3 C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10,50 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760062.30
Code produit. 12498327
  • 636.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Octyl
Octyl
1 ml/min
Hydrophobe
250 mm
Acétonitrile / eau
3 μm
110 Å
1 de chaque
340 m²/g
L7
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Colonne EC
Colonne analytique
3 mm
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE
Oui
8700 psi (600 bars)
Sphérique
1 à 9
0,9 ml/g
Acétonitrile / eau
60°C
C8
10,50%
Oui
Acier inoxydable
HPLC analytique