Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC 100-10 C18 ec VarioPrep Nucleodur™
Format de colonne : Colonne préparative ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
445.00€ - 897.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octyl |
---|---|
Format de colonne | Colonne préparative |
Réticulation | Octyl |
Diamètre (métrique) | 10 mm |
À utiliser avec | Chromatographie RP |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12429936
|
Macherey-Nagel™
762302.100 |
125 mm |
718.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12429896
|
Macherey-Nagel™
762010.100 |
250 mm |
897.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12449896
|
Macherey-Nagel™
762011.100 |
50 mm |
445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Octyl | |
Octyl | |
Chromatographie RP | |
Acétonitrile / eau | |
10 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
17,50% | |
Oui | |
Acier inoxydable |
Colonne préparative | |
10 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
1 à 9 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne HPLC VarioPrep |