Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi
Purifiez l’ADN plasmidique de qualité transfection avec un rendement élevé.  Le kit Xtra Midi NucleoBond™ représente la nouvelle génération d’échangeur d’anions permettant un rendement élevé ultra-rapide.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740410.100
786.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21949" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.13210kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Code produit. 12752653
  • 992.00€ / 100 préparations
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Caractéristiques
  • Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
  • Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
  • Conception optimisée des colonnes –   Temps de préparation Midi 30 min.
  • Filtre de colonne inclus – Débits de filtre élevés, rinçage parallèle du lysat, et chargement sur la colonne
  • Matériau en silice amélioré – Rendements types de 400 μg (Midi)
Applications
  • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
  • Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
Spécification
Spécification
Oui
Technologie de chromatographie échangeuse d’anions
Oui
400 μg
< 300 kpb
100
< 200, < 400 μl
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <