Learn More
Macherey-Nagel™ Kits NucleoBond™ Xtra Maxi
Purifiez l’ADN plasmidique de qualité transfection avec un rendement élevé. Le kit NucleoBond™ Xtra Maxi représente la nouvelle génération d’échangeur d’anions. La conception optimisée permet un rendement élevé et un traitement ultra-rapide.
Marque: Macherey-Nagel™ 740414.2
52.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Caractéristiques
- Conception optimisée des colonnes — Résine de silice entre les filtres, préparation en 75 minutes seulement
- Filtre de colonne inclus — Débits de filtre élevés, rinçage parallèle du lysat, et chargement sur la colonne
- Matériau en silice amélioré — Rendements types de 1 000 μg et utilisation possible sur une large plage de pH
- Technologie éprouvée d’échange d’anions — ADN plasmide de qualité transfection
- Contenu des kits : Colonnes et filtres NucleoBond™ Xtra Maxi, RNase A, tampons (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) et rondelles en plastique
Applications
- Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
Spécification
Oui | |
Technologie de chromatographie échangeuse d’anions | |
A260/A280 : 1,80–1,95 | |
< 600 ml (nombre de copies élevées), < 1 200 ml (nombre de copies faible) | |
75 min./prep |
Colonnes d’écoulement par gravité Maxi | |
2 | |
Oui | |
< 300 kpb | |
1000μg |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <