Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA Soil Mini
Manipulation facile et vitesse supérieure dans la purification d’ARN à partir d’échantillons de sol pour l’analyse qRT-PCR, ainsi que la préparation parallèle d’ADN. Le kit complet utilise des colonnes de chromatographie échangeuse d’anions et de flux gravimétrique associées à des tubes à microbilles NucleoSpin de type A (inclus).
Marque: Macherey-Nagel™ 740142.50
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.68000kg
Description
Le mini kit NucleoBond® RNA Soil permet l’isolement efficace de l’ARN et de l’ADN de haute qualité à partir de tout type d’échantillon de sol ou de sédiments. La plupart des sols contiennent des quantités relativement faibles d’ARN, par rapport à l’ADN. Par conséquent, le kit est conçu avec la technologie éprouvée NucleoBond™ pour permettre une entrée d’échantillons élevée et des acides nucléiques purs.
- Technologie d’échange d’anions pour optimiser le rendement et la pureté de l’ARN — Convient pour l’analyse qRT-PCR
- La combinaison de l’homogénéisation mécanique et de la lyse chimique permet le traitement de grands échantillons
- Préparation parallèle d’ARN et d’ADN en une heure*
- La perturbation des échantillons est réalisée avec les tubes à microbilles NucleoSpin™ de type A, le tampon de lyse optimisé et le phénol:Chloroforme:Isoamylalcool
- L’OPT tampon en option permet la purification de l’ARN et de l’ADN à partir d’échantillons de sol minéraliques et organiques
* L’isolement d’ADN nécessite le kit ADN pour NucleoBond™ RNA Soil Mini, vendu séparément (MPN 740143.10 ou 740143.50) ou dans un kit combo
Spécification
Gravity Flow Column | |
Volume d’élution : 50 à 100 μl | |
Binding capacity: 30 μg | |
Isolement ARN/ADN du sol pour la qRT-PCR | |
50 | |
A260/A280 : 1,5 - 2,0 | |
RNA integrity number (RIN): > 7.0 | |
0.25 - 2.5 μg RNA |
Chromatographie échangeuse d’anions, Colonnes d’écoulement par gravité, Tubes à billes NucleoSpin | |
Sol | |
Centrifugeuse pour microtubes à centrifuger | |
NucleoBond Soil Mini Columns, NucleoSpin Bead Tubes Type A, NucleoSpin RNA columns, Buffers | |
Kit d’ARN | |
< 0.25 - 0.5 g | |
60 min/12 preps (RNA) |
Sécurité et traitement
- NucleoBond RNA Soil Mini (50)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, lithium chloride