Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour PC EF NucleoBond™
Fourniture supplémentaire de tampon pour une utilisation avec les kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines. Les solutions tampons comprennent : S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF et H2O-EF.
Marque: Macherey-Nagel™ 740793.1
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
NucleBond™ PC EF : L’échangeur d’anions classique pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines
- Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
- ADN plasmide avec moins de 0,1 EU/μg pour la transfection de cellules hautement sensibles
- Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
- Clarification rapide et facile des lysats par filtres pliés – aucune centrifugation requise, aucune force de cisaillement
- Finaliseurs NucleoBond™ disponibles pour éviter la longue étape de centrifugation de la précipitation des plasmides
- Colonnes NucleoBond™ AX disponibles séparément comme colonnes de liaison de kits NucleoBond™ PC
Spécification
Incolore | |
Kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) | |
6,0 à 6,5 | |
64-17-5d | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Purification de l’ADN plasmidique sans endotoxines |
Éthanol, dilué <20 % ; chlorure de potassium ; eau | |
Éthanol, dilué à < 20 % ; Chlorure de potassium ; Eau | |
1000 mL | |
Alcoolisée | |
Liquide | |
Tampon d’équilibrage N2-EF |
Sécurité et traitement
- Buffer N2-EF (1000 mL)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, triton-x 114