Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour PC EF NucleoBond™
Fourniture supplémentaire de tampon pour une utilisation avec les kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines. Les solutions tampons comprennent : S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF et H2O-EF.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740796.1
Code produit. 15829117
  • 104.00€ / 600mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
NucleBond™ PC EF : L’échangeur d’anions classique pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines
  • Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
  • ADN plasmide avec moins de 0,1 EU/μg pour la transfection de cellules hautement sensibles
  • Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
  • Clarification rapide et facile des lysats par filtres pliés – aucune centrifugation requise, aucune force de cisaillement
  • Finaliseurs NucleoBond™ disponibles pour éviter la longue étape de centrifugation de la précipitation des plasmides
  • Colonnes NucleoBond™ AX disponibles séparément comme colonnes de liaison de kits NucleoBond™ PC
Spécification
Spécification
Incolore
Kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100)
6,7 à 7,2
64-17-5d
Température ambiante (18°C à 25°C)
Purification de l’ADN plasmidique sans endotoxines
Éthanol, dilué <20 % ; chlorure de potassium ; eau
Éthanol, dilué à < 20 % ; Chlorure de potassium ; Eau
600 mL
Alcoolisée
Liquide
Tampon d’élution N5-EF
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Buffer N5-EF (600 mL)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol