Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour PC EF NucleoBond™
Fourniture supplémentaire de tampon pour une utilisation avec les kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines. Les solutions tampons comprennent : S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF et H2O-EF.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740795.1
Code produit. 15819117
  • 104.00€ / 1L
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
NucleBond™ PC EF : L’échangeur d’anions classique pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines
  • Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
  • ADN plasmide avec moins de 0,1 EU/μg pour la transfection de cellules hautement sensibles
  • Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
  • Clarification rapide et facile des lysats par filtres pliés – aucune centrifugation requise, aucune force de cisaillement
  • Finaliseurs NucleoBond™ disponibles pour éviter la longue étape de centrifugation de la précipitation des plasmides
  • Colonnes NucleoBond™ AX disponibles séparément comme colonnes de liaison de kits NucleoBond™ PC
Specifications
Specifications
Incolore
Kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100)
6,0 à 6,5
64-17-5d
Température ambiante (18°C à 25°C)
Purification de l’ADN plasmidique sans endotoxines
Éthanol, dilué <20 % ; chlorure de potassium ; eau
Éthanol, dilué à < 20 % ; Chlorure de potassium ; Eau
1000 mL
Alcoolisée
Liquide
Tampon de lavage N4-EF
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Buffer N4-EF (1000 mL)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers