Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ Kit de tampons Nucleobond™ IV
Code produit. 10722577
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10722577
Marque: Macherey-Nagel Bioanalysis™ 740604
Kit de tampons pour l’isolement de l’ADN génomique tissulaire à l’aide de colonnes NucleoBond AXG ; Suffisant pour 10 colonnes AXG 500 (préparations maxi), 20 colonnes AXG 100 (préparations midi) ou 100 colonnes AXG 20 (préparations mini).
Comprend tous les tampons et enzymes requis (protéinase K et Rnase A) pour l’extraction d’ADN génomique de tissus et de bactéries. L’utilisation de ces kits de tampons en association avec des colonnes NucleoBond™ AXG permet d’isoler jusqu’à 500 μg d’ADN génomique à partir de différentes matrices.
La qualité de l’ADN génomique est extrêmement élevée et convient à toutes sortes de réactions ultérieures. Les colonnes NucleoBond™ AXG fonctionnent par gravité, ce qui entraîne un ADN de poids moléculaire élevé avec absence de cisaillement. Les échantillons sont d’abord lysés avec la protéinase K. Avant de le charger dans la colonne NucleoBond™ AXG, le lysat est dilué à l’aide du tampon N2 afin de garantir un bon écoulement ainsi qu’une liaison quantitative de l’ADN. Après un nettoyage efficace, l’ADN génomique est élué dans un tampon à concentration élevée en sel et précipité avec de l’isopropanol. Les colonnes NucleoBond™ AXG sont disponibles en trois tailles (AXG 20, AXG 100 et AXG 500). Kits de tampons NucleoBond™ : kit de tampons NucleoBond™ III pour l’isolement de l’ADN génomique des bactéries : pour 10 colonnes AXG 500 (préparations maxi), 20 colonnes AXG 100 (préparations midi) ou 100 colonnes AXG 20 (préparations maxi). Kit de tampons NucleoBond™ IV pour l’isolement de l’ADN génomique des tissus : pour 10 colonnes AXG 500 (préparations maxi), 20 colonnes AXG 100 (préparations midi) ou 100 colonnes AXG 20 (préparations mini). Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter le service clientèle.
  • Colonnes NucleoBond™ AXG avec kit III de tampons NucleoBond™ pour l’ADN génomique des bactéries et des levures (des tampons supplémentaires sont requis pour les levures)
  • Colonnes NucleoBond™ AXG avec kit IV de tampons NucleoBond™ pour l’ADN génomique des tissus
  • Chromatographie échangeuse d’anions
  • Taille de l’échantillon : jusqu’à 80 ml de culture cellulaire ou jusqu’à 400 mg de tissu
  • Rendement : jusqu’à 500 μg d’ADN génomique
  • Système de séparation rapide et polyvalent
  • Les colonnes fonctionnent par gravité
  • Reproductibilité entre lots élevée
  • Aucune utilisation de solvants organiques
  • Acides nucléiques ultra-purs adaptés à toutes les applications en aval
Spécification
À utiliser avec (application) Isolement de l’ADN
Forme physique Tampon
Quantité 1 jeu
Comprend Kit de tampons de 125 ml G2, N2, N3, N5, Protéinase K et RNase
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1