Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge rapide nucléaire, 94 %, pur ™
Code produit. 10144351
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6409-77-4
Formule moléculaire C14H11NNaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 360.292
Numéro MDL MFCD00078493
Clé InChI KDEATZKCHKVXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Calcium Red, C.I. 60760
CID PubChem 131675027
Nom IUPAC acide 4-amino-1,3-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonic ; hydrogène moléculaire ;sodium
SMILES [HH].C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nuclear Fast Red
Point de fusion >300.0°C
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 94%
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (25°C).
Poids de la formule 357.26
Pourcentage de pureté 94%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nuclear Fast Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.