Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : MV2 NT
Pour une grande variété d’applications non corrosives et non évaporatives. Les pompes de la série MV ont un vide limite de 0,6 Torr.
Marque: VACUUBRAND™ 20738000
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 15.50000kg
Description
Utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec ; pas d’huile à changer ou à surveiller.
- Minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance
- La conception unique élimine le réétalonnage fastidieux par essais et erreurs
- Les membranes et vannes accessibles individuellement simplifient l’entretien
- Dotés de têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction
Spécification
0,4 torr | |
5,7 A | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50 / 60 Hz | |
Coque / rotor en alliage d‘aluminium, rondelle de serrage de la membrane en alliage d‘aluminium, membrane / valve en FPM, raccord en alliage d‘aluminium, buse de tuyau en PBT, joints d‘étanchéité en PVC | |
45 dB(A) | |
–10°C à +60°C | |
16,4 kg | |
40°C | |
1,3/1,4 CFM | |
7,7 in | |
12,7 in | |
9,4 in | |
Pompe à membrane | |
4 | |
Gaz non corrosifs | |
4 | |
230 V |
0,34 hp | |
Manuel | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV | |
12,7 x 9,4 x 7,7 in. (32,5 x 23,8 x 19,8 cm) | |
MV 2 NT | |
CEE | |
36,1 lb | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
198,12 mm | |
325,12 mm | |
23,8 cm | |
IP 40 | |
50°F | |
Sans huile | |
16°psi |