Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : ME8 NT
GREENER_CHOICE
Pour une grande variété d’applications non corrosives et non évaporatives. Les pompes de la série ME présentent un vide limite de 52 Torr.
Marque:  BrandTech™ VACUUBRAND™ 20734000
Code produit. 10385153
  • 3125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec ; pas d’huile à changer ou à surveiller.
  • Minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance
  • La conception unique élimine le réétalonnage fastidieux par essais et erreurs
  • Les membranes et vannes accessibles individuellement simplifient l’entretien
  • Dotés de têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
52 torr
3 A
150 à 1800 tr/min
230 V, 50 / 60 Hz
Coque / rotor en alliage d‘aluminium, rondelle de serrage de la membrane en alliage d‘aluminium, membrane / valve en FPM, raccord en alliage d‘aluminium, buse de tuyau en PBT, joints d‘étanchéité en PVC
45 dB(A)
-10°C à +60°C
16,4 kg
40°C
4,3/4,8 CFM
7,7 in
12,7 in
9,4 in
Pompe à membrane
4
50°F
Sans huile
16 psi (entrée), 29 psi (sortie)
0,34 hp
Manuel
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
12,7 x 9,4 x 7,7 in. (32,5 x 23,8 x 19,8 cm)
ME 8 NT
CEE
36,1 lb
104°F
10°C
50/60 Hz
198,12 mm
325,12 mm
23,8 cm
IP40
Résistant aux produits chimiques
Étuve à vide
1
230 V