Learn More
NS 309, Tocris Bioscience™
Code produit. 18045532
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Positive modulator of KCa2 and KCa3.1 channels
Positive modulator of small- and intermediate- conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2 and KCa3.1 channels); increases Ca2+ sensitivity. Displays no activity at BK channels.
Identifiants chimiques
CAS 18711-16-5
Formule moléculaire C8H4Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 231.032
Clé InChI CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dichloro-1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 6,7-dichloro-3-hydroxyimino indolin-2-one, z-6,7-dichloro-3-hydroxyimino indolin-2-one, 6,7-dichloro-3-hydroxyamino indol-2-one, 3-oxime-6,7-dichloro-1h-indole-2,3-dione, 6,7-dichloro-3-hydroxyamino-2h-indol-2-one, 3e-6,7-dichloro-3-hydroxyimino-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 3e-6,7-dichloro-3-hydroxyimino-1h-indol-2-one, ns309 hplc, ns hplc , solid
CID PubChem 11637204
Nom IUPAC 6,7-dichloro-3-(hydroxyamino)indol-2-one
SMILES C1=CC(=C(C2=NC(=O)C(=C21)NO)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau NS 309
Quantité 50 mg
Poids de la formule 231.04
Pourcentage de pureté >98%