Learn More
NS 1643, Tocris Bioscience™
Code produit. 18095712
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
KV11.1 (hERG) channel activator; antiarrhythmic
Human ether-a-go-go related gene (hERG) KV11.1 channel activator (EC50 = 10.5 μM). Exhibits different molecular mechanisms of action at KV11.1 (hERG1) and KV11.2 (hERG2) channels. Displays antiarrhythmic activity in vitro.
Identifiants chimiques
CAS 448895-37-2
Formule moléculaire C15H10F6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 380.246
Clé InChI NJFVQMRYJZHGME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis 2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl urea, unii-0i579cng0i, n,n'-bis 2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl urea, urea, n,n'-bis 2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl, 1,3-bis 2-hydroxy-5-trifluoromethylphenyl urea, ns hplc , solid
CID PubChem 10177784
Nom IUPAC 1,3-bis[2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=O)NC2=C(C=CC(=C2)C(F)(F)F)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau NS 1643
Quantité 50 mg
Poids de la formule 380.24
Pourcentage de pureté >98%