Learn More
Abnova™ NR4A2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marque: Abnova™ H00004929-T02.100uL
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Spécification
Western Blot | |
NR4A2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 66.6kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NR4A2 antibody (Mfr. No. H00004929-D01P) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
293T | |
NM_006186.2 | |
pCMV-NR4A2 full-length | |
100 μL | |
Human |
Sécurité et traitement
- 100UL NR4A2 293T Cell Transient Overexpression Lys
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Mercaptoethanol