Learn More
NPPB, Tocris Bioscience™
Catalog Number 18064932
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Inhibits calcium-sensitive chloride currents
Inhibits calcium-sensitive chloride currents (10 μM). Putative GPR35 agonist.
Nom chimique ou matériau NPPB
CAS 107254-86-4
Formule moléculaire C16H16N2O4
Numéro MDL MFCD00153851
Quantité 50 mg
Synonyme nppb, 5-nitro-2-3-phenylpropylamino benzoic acid, unii-3a35o9g3yz, 5-nitro-2-3-phenylpropyl amino benzoic acid, benzoic acid,5-nitro-2-3-phenylpropyl amino, benzoic acid, 5-nitro-2-3-phenylpropyl amino, 5-nitro-2-3-phenylpropylamino-benzoic acid, 5-nitro-2-phenylpropylaminobenzoic acid nppb, 5-nitro-2-3-phenylpropylamino benzoic acid nppb, spectrum_001814
Clé InChI WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC=C1NCCCC1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 5-nitro-2-[(3-phenylpropyl)amino]benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 300.31
CID PubChem 4549
ChEBI CHEBI:34457
Poids de la formule 300.31
Pourcentage de pureté >99%