Learn More
Abnova™ NPM3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marque: Abnova™ H00010360-T01.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
293T | |
NPM3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 19.69kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NPM3 antibody (Mfr. No. H00010360-B01) by Western Blot. | |
Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Western Blot | |
NM_006993.1 | |
pCMV-NPM3 full-length | |
100 μl | |
Human |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100UL NPM3 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Mercaptoethanol