Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse NP-40
71.91€ - 99.06€
Spécification
Couleur Incolore
Contenu et stockage À conserver au froid
Format Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15403489
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60766.AP
500 ml
99.06€
500mL
15493479
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60766.AK
250 ml
71.91€
250mL
Description
Description
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon de lyse cellulaire NP40 convient à la préparation des extraits cellulaires à analyser par immunoessai des billes d’anticorps (Luminex), ELISA et transfert Western. Il peut également être utilisé comme tampon de lavage pour les réactions d’immunoprécipitation.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Ce tampon contient : 50 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM de NaCl, 1 % de NP-40 et 5 mM d’EDTA. Pour l’utiliser, incubez les cellules dans 5 volumes de tampon sur la glace pendant 10-30 minutes.
Spécification
Spécification
Incolore
À conserver au froid
Liquide
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse NP-40