missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Cyclin H His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marque: Novus Biologicals™ NBP1-44483
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1- 323 of Human Cyclin H The Recombinant Human Cyclin H Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Cyclin H Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Spécification
NP_001230 | |
20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol, 2mM EDTA, 0.1 M NaCl | |
30.8kDa | |
Protein | |
−80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
>90% |
ELISA, SDS-PAGE | |
902 | |
Cyclin H Protein | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MYHNSSQKRH WTFSSEEQLA RLRADANRKF RCKAVANGKV LPNDPVFLEP HEEMTLCKYY EKRLLEFCSV FKPAMPRSVV GTACMYFKRF YLNNSVMEYH PRIIMLTCAF LACKVDEFNV SSPQFVGNLR ESPLGQEKAL EQILEYELLL IQQLNFHLIV HNPYRPFEGF LIDLKTRYPI LENPEILRKT ADDFLNRIAL TDAYLLYTPS QIALTAILSS ASRAGITMES YLSESLMLKE NRTCLSQLLD IMKSMRNLVK KYEPPRSEEV AVLKQKLERC HSAELALNVI TKKRKGYEDD DYVSKKSKHE EEEWTDDDLV ESL | |
Human |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu