missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human BAP18 His Protein

Code produit. 18117921 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,05 mg
Conditionnement:
0.05mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18117921

Marque: Novus Biologicals™ NBP222781

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-172 of Human BAP18 The Recombinant Human BAP18 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human BAP18 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion NP_777553
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1 M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT
Identification génétique (Entrez) 124944
Poids moléculaire 20.3kDa
Nom BAP18 Protein
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 0,05 mg
Source E. Coli
Immunogène BAP18, 1-172aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSASTK VGEIFSAAGA AFTKLGELTM QLHPVADSSP AGAKWTETEI EMLRAAVKRF GDDLNHISCV IKERTVAQIK ATVKRKVYED SGIPLPAESP KKGPKKVASG VLSPPPAAPP PSSSSVPEAG GPPIKKQKAD VTLSALNDSD ANSDVVDIEG LGETPPAKKL NFDQA
Conditions de stockage −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Catégorie de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis