Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone transculide NOVOsil™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Autoclavables
- Souplesse et flexibilité
- Produit adapté aux pompes péristaltiques
- Résistance à la moisissure, à l’eau, aux effets du rayonnement et de la lumière
- Excellente compatibilité avec les solutions stériles
- Les applications comprennent les produits pharmaceutiques et les biotechnologies
- Non recommandé pour les acides dilués, alcalis, huiles et solvants concentrés
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) externe | 14 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour les travaux pharmaceutiques, les biotechnologies, les transferts de fluides stériles |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Couleur | Translucide |
| Flexibility | Flexible |
| Afficher plus |