Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips - pH 3-10L
Électrophorèse 2D sans huile et sans problèmes dans un format mini-gel
Marque:  Invitrogen™ ZM0018
Code produit. 12070216
  • 175.00€ / 12 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Système ZOOM IPGRunner
Description
Description
  • La séparation de première dimension, la focalisation isoélectrique (IEF), est terminée en moins de trois heures
  • La conception mini-gel du système est facile à manipuler, élimine les superpositions d’huile minérale et permet le traitement de 12 échantillons à la fois pour une utilisation à cadence élevée
  • Les bandes mesurent 7 cm de long et contiennent une fine couche de gel de polyacrylamide qui comprend un gradient de pH fixe
  • Chaque bande est clairement étiquetée avec un numéro d’identification unique, une plage de pH et des repères d’orientation
  • Les bandes sont fournies sur une carte à trois volets pour faciliter l’accès et le retrait
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
La cellule mini ZOOM™ IPGRunner™ se compose du tampon et du couvercle ZOOM™ IPGRunner™, d’une cale de tension du gel, de la digue de tampon et du compartiment de cellule mini. Le Kit mixte ZOOM™ IPGRunner™ comprend une mini cellule ZOOM™ IPGRunner™, des mèches d’électrodes, du film de scellage, 10 cassettes ZOOM™ IPGRunner™ et 12 bandelettes ZOOM™ de pH 3 à 10 NL. Le Kit adaptatif Retrofit ZOOM™ IPGRunner™ pour mini cellule XCell SureLock™ comprend un noyau et un couvercle de tampon ZOOM™ IPGRunner™. Les cassettes ZOOM™ IPGRunner™ comprennent des mèches d’électrodes et du film de scellage.
Mini
Bande IPG
12 strips
Mini XCell SureLock
3,0 à 10,0 (linéaire)
ZOOM™
Neige carbonique
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot241212 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberZM0018
Numéro de lot220607 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Numéro de lot220811 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Numéro de lot221019 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Numéro de lot221027 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Nom du produit
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips - pH 3-10L > Bandelettes IPG, pH 3-10 litres