Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Cathode Buffer 10X pH 9-12
À utiliser avec les bandes IPG pour ZOOM
Marque: Invitrogen™ ZB10912
Includes: Le kit ZOOM IEF Fractionator Combo comprend un fractionneur ZOOM IEF ; un pack de disques ZOOM de chaque pH ; et réactifs ZOOM (urée, thiourée, CHAPS, ampholytes porteuses pH 3-10, tampons anodiques et tampons cathodiques)
Description
Focalisation isoélectrique, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Tampon de cathode | |
Le kit combiné de colonne de fractionnement IEF ZOOM™ inclut la colonne de fractionnement IEF ZOOM™ ; un pack de disques ZOOM™ de chaque pH ; et des réactifs ZOOM™ (urée, thiourée, CHAPS, ampholytes porteuses pH 3-10, tampons anodiques et tampons cathodiques). Les disques ZOOM™, les ampholytes porteurs et les tampons sont stockés à +4 °C. | |
Glace humide | |
ZOOM™ |
10X | |
Gel IEF | |
Bandelette ZOOM™ IPG | |
100 mL |