Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 3-10
Description
Includes
La Mini-Cell ZOOM IPGRunner comprend le noyau et le couvercle de tampon ZOOM IPGRunner, le filtre de tension de gel, le barrage tampon et la chambre Mini-Cell. Le kit combo ZOOM IPGRunner comprend la Mini-Cell ZOOM IPGRunner, les mèches d’électrodes, le film de scellage, 10 cassettes ZOOM IPGRunner et 12 bandelettes ZOOM, pH de 3 à 10 nl . Le kit rétrofit SureLock de Mini-Cell ZOOM IPGRunner pour XCell™ comprend le noyau et le couvercle de tampon ZOOM IPGRunner. Enfin, les cassettes IPGRunner ZOOM comprennent des mèches d’électrodes et du film de scellage
Utiliser des ampholytes porteurs avec le système ZOOM IPGRunner™ qui comprend trois composants principaux : Mini-cellule ZOOM IPGRunner, des cassettes ZOOM IPGRunner et des bandes ZOOM de 7 cm.
- Les ampholytes porteurs ZOOM trient en fonction de leurs points isoélectriques dans un champ électrique, établissant ainsi un gradient de pH dans la solution ou contribuant ainsi au gradient lorsqu’ils sont utilisés avec des bandes IPG
- Les ampholytes porteurs aident à stabiliser le gradient de pH et le courant dans les bandes IPG et à la solubilité des protéines, ce qui donne une résolution IEF reproductible
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La cellule mini ZOOM™ IPGRunner™ se compose du tampon et du couvercle ZOOM™ IPGRunner™, d’une cale de tension du gel, de la digue de tampon et du compartiment de cellule mini. Le Kit mixte ZOOM™ IPGRunner™ comprend une mini cellule ZOOM™ IPGRunner™, des mèches d’électrodes, du film de scellage, 10 cassettes ZOOM™ IPGRunner™ et 12 bandelettes ZOOM™ de pH 3 à 10 NL. Le Kit adaptatif Retrofit ZOOM™ IPGRunner™ pour mini cellule XCell SureLock™ comprend un noyau et un couvercle de tampon ZOOM™ IPGRunner™. Les cassettes ZOOM™ IPGRunner™ comprennent des mèches d’électrodes et du film de scellage. |
| Plage de pH | pH 3-10 |
| Type de produit | Ampholyte porteur |
| Gamme de produits | ZOOM |
| Quantité | 10 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |