Learn More
Invitrogen™ XCell SureLock™ Lid
Click to view available options
Quantité:
1 Each
Conditionnement:
1 pièce
Description
Applications :
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Mini XCell SureLock™ |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gamme de produits | XCell SureLock |
| Type | Couvercle |
| Quantité | 1 Each |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |