Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chromogenic Kit, anti-mouse
Détectez les protéines qui ont été immobilisées sur les membranes (nitrocellulose ou PVDF) après transfert Western ou liées directement à partir de la solution (transfert en points).
Marque: Invitrogen™ WB7103
Includes: Solutions de blocage, diluant d’anticorps primaire, solution d’anticorps secondaire prête à l’emploi (anti-souris, anti-lapin ou anti-chèvre), substrat chromogène prêt à l’emploi, solutions de lavage et plateaux d’incubation. Chaque kit contient les réactifs complets pour 20 mini-transferts.
Description
La détection est réalisée avec un substrat BCIP / NBT prêt à l’emploi pour la phosphatase alcaline. Les précipités pourpres sans décoloration se développent au niveau des bandes de protéines de la membrane.
WesternBreeze™ offre des produits chromogènes :
- Fond transparent
- Sensibilité élevée : faibles niveaux de picogramme détectables
- Haute spécificité
Un protocole simple : aucune optimisation n’est nécessaire
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Kit de transfert Western | |
Souris | |
Substrat d’AP (phosphatase alcaline) | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
Souris |
Les kits chromogènes WesternBreeze™ comprennent : solutions de blocage, diluant d’anticorps primaire, solution d’anticorps secondaire prête à l’emploi (anti-souris, anti-lapin ou anti-chèvre), substrat chromogène prêt à l’emploi, solutions de lavage et plateaux d’incubation. Chaque kit contient les réactifs complets pour 20 mini-transferts. Stockez les kits à +4°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. | |
Glace humide | |
Chromogène | |
WesternBreeze™ | |
1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.